Learn More
Bismuth(III) nitrate pentahydrate, ACS, 98% min, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11311589
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Luminous paints, preparation of bismuth saltsBismuth(III) nitrate pentahydrate is an oxidant for a variety of 4-substituted Hantzsch 1,4-dihydropyridines. It also serves as a reagent for selective oxidation of sufides to sulfoxides. Further, it is involved in the preparation of Dragendorff reagent and used as a TLC stain. It is also used to prepare other bismuth compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10035-06-0
Formula molecolare BiH10N3O14
Molecular Weight (g/mol) 485.07
Numero MDL MFCD00149157
InChI Key FBXVOTBTGXARNA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bismuth nitrate pentahydrate, bismuth trinitrate pentahydrate, bismuth nitrate, hydrate 1:5, bismuth iii nitrate pentahydrate, unii-fo2icy167b, fo2icy167b, nitric acid, bismuth 3+ salt, pentahydrate, acmc-20alle, bismuthnitratepentahydrate
PubChem CID 160911
SMILES O.O.O.O.O.[Bi+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Bismuth (III) Nitrate Pentahydrate
Punto di fusione 30°C (decomposition)
Forma fisica Crystalline
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 98.0%
Informazioni di solubilità Soluble in dilute HNO3 acid solution. Decomposes in water to subnitrate. Soluble in dilute acetic acid,glycerol,acetone. Insoluble in alcohol,ethyl acetateSoluble in acetone,acetic acid and glycerol. Insoluble in ethanol and ethyl acetate.
IUPAC Name bismuth;trinitrate;pentahydrate
Peso formulazione 485.07 (394.99 Anhydrous)
Grado ACS
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto Crystalline
Densità 2.83
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.