Learn More
Bismuth(III) iodide, ultra dry, 99.998% (metals basis)
Codice prodotto. 11383847
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
CAS: 7787-64-6 | BiI3 | 589.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7787-64-6
Formula molecolare BiI3
Molecular Weight (g/mol) 589.69
Numero MDL MFCD00010894
InChI Key KOECRLKKXSXCPB-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo bismuth iodide, bismuth iii iodide, bismuth triiodide, bismuthine, triiodo, triiodobismuthine, triiodobismuth, bismuth iodide,, ksc179g5d
PubChem CID 111042
IUPAC Name bismuth(3+) triiodide
SMILES [I-].[I-].[I-].[Bi+3]
Specifica
Punti di ebollizione ∼500°C
Materiale o nome chimico Bismuth(III) iodide
Punto di fusione 408°C
Nota nome Ultra dry
Forma fisica Granules
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3260
Indice di Merck 14,1269
Peso formulazione 589.69
Percent Purity 99.998%
Odore Acidic
Imballaggio Ampule
Sensibilità Hygroscopic
Densità 5.778 g/mL