Learn More
Bismuth(III) chloride, 97+%, anhydrous
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 447.0°C |
Materiale o nome chimico | Bismuth(III) chloride |
Punto di fusione | 230.0°C to 232.0°C |
Nota nome | Anhydrous |
Colore | Beige to White or Gray |
Forma fisica | Crystalline Powder and/or Chunks |
Quantità | 500 g |
Intervallo percentuale saggio | 98% min. (Argentometry) |
Formula lineare | BiCl3 |
Fieser | 07,24 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Bismuth(III) chloride, anhydrous
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.