Learn More
Bismuth(III) bromide, 99% (metals basis)
Codice prodotto. p-4407274
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
CAS: 7787-58-8 | BiBr3 | 448.692 g/mol
It catalyzes the formation of cyclic carbonates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7787-58-8
Formula molecolare BiBr3
Molecular Weight (g/mol) 448.692
Numero MDL MFCD00014195
InChI Key TXKAQZRUJUNDHI-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo bismuth tribromide, bismuth iii bromide, bismuth bromide, bismuthine, tribromo, tribromobismuthine, unii-dt59198t2x, bismuth ii bromide, tribromobismuth, bismuthine,tribromo
PubChem CID 82232
IUPAC Name tribromobismuthane
SMILES Br[Bi](Br)Br
Specifica
Punti di ebollizione 453°C
Materiale o nome chimico Bismuth(III) bromide
Punto di fusione 218°C
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99% (metals basis)
Informazioni di solubilità Decomposes in water.
Peso formulazione 448.71
Sensibilità Hygroscopic
Densità 5.72
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bismuth(III) bromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .