Learn More
Bismuth(III) bromide, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 453°C |
Materiale o nome chimico | Bismuth(III) bromide |
Punto di fusione | 218°C |
Quantità | 100 g |
Intervallo percentuale saggio | 96 to 103% (Bi) |
Formula lineare | BiBr3 |
Indice di Merck | 15,1262 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: reacts. Other solubilities: practically insoluble in alcohol,soluble in solutions of ki,kbr,kcl,dil hcl |
Peso formulazione | 448.69 |
Percent Purity | 97% |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Bismuth(III) bromide