Learn More
Bismuth hydroxide, tech., Thermo Scientific Chemicals
Hydrolysis of ribonucleic acid, absorbent
115.58€ - 408.03€
Identificatori chimici
CAS | 10361-43-0 |
---|---|
Formula molecolare | BiH3O3 |
Molecular Weight (g/mol) | 260.00 |
Numero MDL | MFCD00046188 |
InChI Key | TZSXPYWRDWEXHG-UHFFFAOYSA-K |
IUPAC Name | bismuth(3+) trihydroxide |
SMILES | [OH-].[OH-].[OH-].[Bi+3] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11343988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040397.30 |
250 g |
115.58€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11333988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040397.A1 |
1 kg |
408.03€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
It is used for the hydrolysis of ribonucleic acid and as absorbent for rutin and quercetin. It is a component used in milk of bismuth is used in gastrointestinal disorders as a protective agent. It is used for the removal of nitrate and other anions from water by yellow bismuth hydroxide. A bismuth oxide nanoplate is useful for carbon dioxide gas sensor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
10361-43-0 | |
260.00 | |
TZSXPYWRDWEXHG-UHFFFAOYSA-K | |
[OH-].[OH-].[OH-].[Bi+3] |
BiH3O3 | |
MFCD00046188 | |
bismuth(3+) trihydroxide |
Specifica
Bismuth hydroxide | |
Amorphous Powder | |
MFCD00046188 | |
TZSXPYWRDWEXHG-UHFFFAOYSA-K | |
bismuth(3+) trihydroxide | |
260 | |
Odorless |
10361-43-0 | |
BiH3O3 | |
Insoluble in water; Soluble in acids. | |
[OH-].[OH-].[OH-].[Bi+3] | |
260.00 | |
Caratteristiche |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Bismuth hydroxide
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .