Learn More
Bismuth hydroxide nitrate oxide, Bi{2}O{3} 79% min, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11348448
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Ceramic glazes and enamel fluxes
It is used pharmaceutically in wound dressing, ointment component and as an antiacid. In cosmetics it is used as a cosmetic white pigment. Used in Ceramic glazes and enamel fluxes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1304-85-4
Numero MDL MFCD00064844
Sinonimo Bismuth subnitrate
Specifica
Materiale o nome chimico Bismuth hydroxide nitrate oxide
Punto di fusione 260°C (decomposition)
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Numero UN UN1477
Indice di Merck 14,1284
Informazioni di solubilità Practically insoluble in water and alcohol; Soluble in dilute HNO3 and HCl
Peso formulazione 1461.98
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Bi2O3 79% min.
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 6.04 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bismuth hydroxide nitrate oxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Bismuth hydroxide nitrate oxide