Learn More
Bismuth carbonate oxide, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 5892-10-4 | CBi2O5 | 509.97 g/mol
30.55€ - 270.35€
Identificatori chimici
CAS | 5892-10-4 |
---|---|
Formula molecolare | CBi2O5 |
Molecular Weight (g/mol) | 509.97 |
Numero MDL | MFCD00010877 |
InChI Key | MGLUJXPJRXTKJM-UHFFFAOYSA-L |
Sinonimo | bismuth subcarbonate, basic bismuth carbonate, dibismuth carbonate dioxide, bismuth oxycarbonate, bismuth iii carbonate, 2,4-dioxa-1,5-dibismapentane, 1,3,5-trioxo, bismuth carbonate oxide bi2 co3 o2, 1,3,5-trioxo-2,4-dioxa-1,5-dibismapentane, bismuthyl carbonate, bismuth carbonate oxide |
PubChem CID | 16683095 |
ChEBI | CHEBI:31291 |
IUPAC Name | bis(oxobismuthanyl) carbonate |
SMILES | C(=O)(O[Bi]=O)O[Bi]=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11434104
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12483.18 |
50 g |
30.55€
50g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11444104
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12483.30 |
250 g |
84.32€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11424104
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12483.0B |
1000 g |
270.35€
1000g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
5892-10-4 | |
509.97 | |
MGLUJXPJRXTKJM-UHFFFAOYSA-L | |
16683095 | |
bis(oxobismuthanyl) carbonate |
CBi2O5 | |
MFCD00010877 | |
bismuth subcarbonate, basic bismuth carbonate, dibismuth carbonate dioxide, bismuth oxycarbonate, bismuth iii carbonate, 2,4-dioxa-1,5-dibismapentane, 1,3,5-trioxo, bismuth carbonate oxide bi2 co3 o2, 1,3,5-trioxo-2,4-dioxa-1,5-dibismapentane, bismuthyl carbonate, bismuth carbonate oxide | |
CHEBI:31291 | |
C(=O)(O[Bi]=O)O[Bi]=O |
Specifica
Bismuth carbonate oxide | |
CBi2O5 | |
14,1282 | |
MGLUJXPJRXTKJM-UHFFFAOYSA-L | |
bis(oxobismuthanyl) carbonate | |
16683095 | |
509.97 |
5892-10-4 | |
MFCD00010877 | |
bismuth subcarbonate, basic bismuth carbonate, dibismuth carbonate dioxide, bismuth oxycarbonate, bismuth iii carbonate, 2,4-dioxa-1,5-dibismapentane, 1,3,5-trioxo, bismuth carbonate oxide bi2 co3 o2, 1,3,5-trioxo-2,4-dioxa-1,5-dibismapentane, bismuthyl carbonate, bismuth carbonate oxide | |
C(=O)(O[Bi]=O)O[Bi]=O | |
509.97 | |
CHEBI:31291 | |
6.86 |
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 227-567-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures