Learn More
Bis(trimethylsilyl)sulfide, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10354352
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
CAS: 3385-94-2 | C6H18SSi2 | 178.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3385-94-2
Formula molecolare C6H18SSi2
Molecular Weight (g/mol) 178.45
Numero MDL MFCD00014851
InChI Key RLECCBFNWDXKPK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bis trimethylsilyl sulfide, hexamethyldisilthiane, hexamethyldisilathiane, disilathiane, hexamethyl, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilathiane, disilthiane, hexamethyl, disilathiane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl, thiobis trimethylsilane, acmc-1ckj8
PubChem CID 76920
IUPAC Name trimethyl(trimethylsilylsulfanyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)S[Si](C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Bis(trimethylsilyl)sulfide
Nota nome 95%
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9500g/mL
Punti di ebollizione 163.0°C (170.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 26°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare S(Si(CH3)3)2
Indice di rifrazione 1.4555 to 1.4585
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.95
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in toluene,ethers,hydrocarbons
Peso formulazione 178.45
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bis(trimethylsilyl)sulfide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Bis(trimethylsilyl)sulfide