Learn More
Diethylene glycol, 99%, extra pure
Codice prodotto. p-3735633 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
CAS: 111-46-6 | C4H10O3 | 106.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-46-6
Formula molecolare C4H10O3
Molecular Weight (g/mol) 106.12
Numero MDL MFCD00002882
InChI Key MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diethylene glycol, 2,2'-oxydiethanol, diglycol, diethylenglykol, 2-hydroxyethyl ether, bis 2-hydroxyethyl ether, ethanol, 2,2'-oxybis, 2,2'-oxybisethanol, 2-2-hydroxyethoxy ethanol, digol
PubChem CID 8117
ChEBI CHEBI:46807
SMILES OCCOCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Diethylene glycol
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -10.0°C
Densità 1.1100g/mL
Punti di ebollizione 245.0°C
Punto d'infiammabilità 143°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (HOCH2CH2)2O
Indice di rifrazione 1.4450 to 1.4480
Quantità 1 L
Beilstein 01, 468
Indice di Merck 15, 3131
Gravità specifica 1.11
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, ether,, ethylene glycol, insoluble in benzene, toluene, carbon, tetrachloride and aliphatic hydrocarbons
IUPAC Name 2-(2-hydroxyethoxy)ethan-1-ol
Viscosità 38 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 106.12
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Oily Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethylene glycol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/