Learn More
BIRC6 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | BIRC6 |
---|---|
Concentrazione | 750 μg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry, Western Blot, ELISA |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17701109
|
Proteintech
29760-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17791099
|
Proteintech
29760-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
BIRC6 Polyclonal antibody specifically detects BIRC6 in Human samples. It is validated for IHC, WB, ELISASpecifica
BIRC6 | |
Immunohistochemistry, Western Blot, ELISA | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3. | |
IgG | |
Antigen affinity purification | |
Antibody |
750 μg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
Human | |
57448 | |
Primary | |
Store at -20°C |