Learn More
Agilent BioTek Washer Biomagnetic Separation Carrier Accessories
GREENER_CHOICE
Enables high strength biomagnetic separation
1980.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) 405 LS Microplate Washer, 405 Touch Microplate Washer, EL406 Microplate Washer, ELx 405 Multiflo FX Microplate Washer
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
11997411
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Agilent BioTek
7102216
96-Well Ring Magnet
1980.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Magnet ring
  • External
  • For insertion into washer biomagnetic separation carriers
  • Beads pulled to 4-zone ring at well bottom
Specifica
Specifica
405 LS Microplate Washer, 405 Touch Microplate Washer, EL406 Microplate Washer, ELx 405 Multiflo FX Microplate Washer