Learn More
Agilent BioTek Microplate Washer Flat Magnets
For insertion into washer biomagnetic separation carriers
1655.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | 405 LS Microplate Washer, 405 Touch Microplate Washer, EL406 Microplate Washer, ELx 405 Microplate Washer, ELx 50 Microplate Strip Washer |
---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12611795
![]() |
Agilent BioTek
7103016 |
96-Well Flat Magnet |
1655.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
In flat-bottom well, beads pulled to band across well bottom. In round-bottom well, beads pulled to button at well bottom.
Order Info
For use with: 405 LS , 405 Touch, EL406, ELx405, ELx50 washers
Specifica
405 LS Microplate Washer, 405 Touch Microplate Washer, EL406 Microplate Washer, ELx 405 Microplate Washer, ELx 50 Microplate Strip Washer |