Learn More
Agilent BioTek Accessories for Microplate Reader
For use with Multi-mode, absorbance and monochromator based microplate readers.
72.45CHF - 75.75CHF
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agilent BioTek Microplate Readers
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
11573505
Vedere i documenti
Agilent BioTek
75053
Serial Cable; Null Modem (9-pin female to 25-pin female) Articolo fuori commercio e non più disponibile. Visualizzare il prodotto per possibili alternative o chiedere assistenza alla nostra divisione di supporto tecnoco telefonando al n. 056 618 41 11.
N/A
16572392
Vedere i documenti
Agilent BioTek
75034
Serial Cable; Modem (9-pin female to 9-pin male)
75.75CHF
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Serial Cable (BT75034)
  • Modem (9-pin female to 9-pin male)
  • For use with ELx800, Synergy 2, Synergy 2 Alpha, Synergy 2 SL, Synergy H1m, Synergy HT, Synergy Mx, Synergy MxF
Serial Cable (BT75053)
  • Null Modem (9-pin female to 25-pin female)
  • For use with ELx808, FLx800, PowerWave, Precision, Precision XS, Synergy HT
Fluorescence Filter (BT7082225)
  • 590/20 nm
  • For use with Cytation3, FLx800, Synergy 2, Synergy H1, Synergy H4, Synergy HT
Fuse (BT46024)
  • 250V 1.5A
  • For use with ELx808
Fuse (BT46023)
  • 0.75A
  • For use with PowerWave X
Specifica
Specifica
Agilent BioTek Microplate Readers