Learn More
Agilent BioTek Accessories For MultiFlo FX Microplate Dispenser RAD peri cassette
GREENER_CHOICE
Accurate and precise peristaltic pump dispensing.
505.00€ - 706.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) MultiFlo FX Microplate Dispenser
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Incrementi Tipo di punta Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Incrementi Tipo di punta Prezzo Quantità e disponibilità  
16532102
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Agilent BioTek
1260021
500 nL to 50 μL 1 μL Steel
628.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-08-2025
Aggiungi al carrello
16582092
Vedere i documenti
Agilent BioTek
1260016
5 to 2500 μL 5 μL Plastic
505.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-08-2025
Aggiungi al carrello
16592092
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Agilent BioTek
1260017
500 nL to 50 μL 1 μL Plastic
505.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-08-2025
Aggiungi al carrello
16542102
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Agilent BioTek
1260022
8 to 30,000 μL Not Applicable Plastic
706.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-08-2025
Aggiungi al carrello
16512102
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Agilent BioTek
1260019
5 to 2500 μL 5 μL Steel
628.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-08-2025
Aggiungi al carrello
16572092
Vedere i documenti
Agilent BioTek
1260015
10 to 3000 μL 10 μL Plastic
505.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-08-2025
Aggiungi al carrello
16502102
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Agilent BioTek
1260018
10 to 3000 μL 10 μL Steel
628.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-08-2025
Aggiungi al carrello
16522102
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Agilent BioTek
1260020
10 to 3000 μL 10 μL Plastic, with large bore
505.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For use with MultiFlo FX Microplate Dispenser RAD peri cassette
Specifica
Specifica
MultiFlo FX Microplate Dispenser