Learn More
Agilent BioTek BioStack Automated Microplate Stackers
GREENER_CHOICE
BioTek BioStack microplate stacker is a compact and versatile microplate stacker, compatible with Agilent BioTek washers, dispensers, plate readers, and imaging systems.
dietro preventivo
Specifica
Operating Temperature Range (Metric) 18 to 40°C
Hertz 50/60 Hz
Tensione 100/240 V
Certificazione/Conformità CE and TUV marked. RoHS compliant.
Umidità 10 to 85%
Visualizza altre specifiche
Includes: One instrument integration kit, communication cable, operator manual, microplate pedestal for storage stack loading and unloading, maintenance kit.
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Product Type Tipo di piastra Capacità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Type Tipo di piastra Capacità Prezzo Quantità e disponibilità  
17257909
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Agilent BioTek
BSTCK2WR-SN
BioStack Microplate Stacker ANSI/SBS Standard and low profile 96-, 384- and 1536-well plates, Maximum plate height 14.6 mm 10-, 30- and 50-plate stacks are removable and interchangeable; 96-/384-well plates: Up to 50 plates; 1536-well plates: Up to 75 plates
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
17277909
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Agilent BioTek
BSTCK4-SN
BioStack 4 Microplate Stacker ANSI/SBS Standard and low profile 96-, 384- and 1536-well plates; 24- and 48-well plates (model dependent) Maximum plate height: 23.2 mm 10 and 30 plate stacks are removable and interchangeable (50-plate stacks may be used with non-lidded plates only); 96-/384-well plates: Up to 30 plates (with lids); 1536-well plates: Up to 75 plates
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
17267909
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Agilent BioTek
BSTCK3WR-SN
BioStack 3 Microplate Stacker ANSI/SBS Standard and low profile 96-, 384- and 1536-well plates, Maximum plate height 14.6 mm 10-, 30- and 50-plate stacks are removable and interchangeable; 96-/384-well plates: Up to 50 plates; 1536-well plates: Up to 75 plates
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
17287909
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Agilent BioTek
BSTCKN2-SN
BioStack NEO Microplate Stacker ANSI/SBS Standard and low profile 96-, 384- and 1536-well plates, Maximum plate height 14.6 mm 10-, 30- and 50-plate stacks are removable and interchangeable; 96-/384-well plates: Up to 50 plates; 1536-well plates: Up to 75 plates
dietro preventivo
Pezzo
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Descrizione
Descrizione
BioTek BioStack microplate stacker is a compact and versatile microplate stacker, compatible with Agilent BioTek washers, dispensers, plate readers, and imaging systems. The rapid plate exchange speeds deliver increased throughput and enhanced efficiency and greater productivity
BioStack can accommodate assay workflows for 24- to 1536-well plates. Microscope slides can be stacked for imaging using BioTek's custom slide holders. The BioTek BioStack 4 is a delidding microplate stacker, automating the handling of lidded microplates for sensitive cell-based assays, for complete walkaway automation.
Certifications
CE marked; ETL listed
Specifica
Specifica
18 to 40°C
100/240 V
10 to 85%
LHC v 2.12 for liquid handling instruments (optional); Gen5 2.01 for readers
11.3 kg
50/60 Hz
CE and TUV marked. RoHS compliant.
One instrument integration kit; Communication cable; Operator manual; Microplate pedestal for storage stack loading and unloading; Maintenance kit
<25 lb.