Learn More
Sperian™ Visore con schermo facciale Bionic
Offering maximum protection in an ergonomic design. Sperian™ Honeywell™ Bionic Faceshield Visors are incredibly adjustable, with 2784 possible wearer positions.
17.00€ - 84.85€
Specifica
Lens Tint Trasparente
Product Type Maschera di protezione
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Descrizione Lens Material Lens Coating Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Lens Material Lens Coating Prezzo Quantità e disponibilità  
12645053
Vedere i documenti
Sperian™
1011626
Visor only Acetato Senza rivestimento
27.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 19-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12655053
Vedere i documenti
Sperian™
1011627
Visor only Policarbonato Anti appannamento
58.30€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12635083
Vedere i documenti
Sperian™
1011933
Complete faceshield unit Acetato Senza rivestimento
84.85€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11826950
Vedere i documenti
Sperian™
1011623
Complete faceshield unit Policarbonato Senza rivestimento N/A N/A N/A
12635053
Vedere i documenti
Sperian™
1011625
Visor only Policarbonato N/A N/A N/A
Descrizione
Descrizione
  • Extended top of head and chin protection
  • Large superior-quality visors for maximum visibility
  • Available with either polycarbonate visor for impact resistance or acetate visor for chemical protection
  • Comfortable fit with goggles or respirators
  • Locking mechanism for more complete safety
  • Dielectric design
  • Fully adjustable ratchet headgear and headband
  • Multiple tilt visor positions
  • Extra-soft cushioning on all parts of the shield in contact with the head
  • Breathable extra-soft sweatband is removable for easy washing and replacement
  • Excellent for the agriculture, chemical, forestry, steels and metals and wind energy industries
  • Protects against abrasion, airborne particles, biohazards, chemicals, impact, splashes and more
Specifica
Specifica
Trasparente
Maschera di protezione