Learn More
Micronova™ Biohazard Bags, Irradiated
Made from FDA-compliant LDPE, each Biohazard Bag displays a large biohazard symbol and warning message. Supplied irradiated [minimum dose: 25 kGy (SAL: 10-6)] they are ideal for aseptic suites in cell therapy and related disciplines. Available flat packed in groups of 5 or on a plastic core roll.
413.00€ - 567.08€
Specifica
Certificazione/Conformità | FDA: Regulation 21 CFR, 177.1520, 3.1; DOT: ASTM D1709 and ASTM D1922; Manufacturing: ISO 9001; Controlled Environments: ISO 5 - 9 Cleanrooms |
---|---|
Tipo di chiusura | None |
Progettazione | Biohazard Symbol and Warning Printed on Each Bag |
Monouso | Single-use |
Quantità | 50/Cs. |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17843818
|
Micronova™
BL4-32YEIRBB |
Yellow | 120 L |
413.00€
pezzi 50 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
18886070
|
Micronova™
BL4-4060REIRBB |
Red | 200 L |
567.08€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Product Type: Biohazard Bag
- Material: LDPE
- Thickness: 4 mm
- Sterile: Yes
- Sterilization Method: Irradiation [Minimum Dose: 25 kGy (SAL: 10-6)]
Specifica
FDA: Regulation 21 CFR, 177.1520, 3.1; DOT: ASTM D1709 and ASTM D1922; Manufacturing: ISO 9001; Controlled Environments: ISO 5 - 9 Cleanrooms | |
Biohazard Symbol and Warning Printed on Each Bag | |
50/Cs. | |
Not Autoclavable | |
4 mm |
None | |
Single-use | |
Sterile | |
Biohazardous Waste Disposal | |
5 Liners/Double Bag |