Learn More
Mölnlycke™ Biogel™ PI Micro Tech Indicator Underglove
Sterile, blue cleanroom undergloves with beaded cuffs and curved fingers are made to be worn in combination with the Biogel™ PI Micro Tech overglove to form a breach indication system. The gloves are suitable for use in aseptic and Class 100 (ISO 5) / EU GMP Grade A environments.
424.00€ - 530.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicity ASTM D7102 |
---|---|
Certifications/Compliance (Europe) | EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Cat. III, Quality/Environment ISO 13485, ISO 14001, Sterilisation ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicity ISO 10993, Labelling EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420 |
Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
Accelerator Free | No |
AQL | 0.65 |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17885748
![]() |
Mölnlycke™
4448955-00 |
5.5 |
530.00€
200 paia |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17865758
![]() |
Mölnlycke™
4448960-00 |
6 |
530.00€
200 paia |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17855778
![]() |
Mölnlycke™
4448965-00 |
6.5 |
530.00€
200 paia |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17895758
![]() |
Mölnlycke™
4448970-00 |
7 |
530.00€
200 paia |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17875748
![]() |
Mölnlycke™
4448975-00 |
7.5 |
530.00€
200 paia |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17815758
![]() |
Mölnlycke™
4448980-00 |
8 |
530.00€
200 paia |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17825758
![]() |
Mölnlycke™
4448985-00 |
8.5 |
530.00€
200 paia |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17875778
![]() |
Mölnlycke™
4448990-00 |
9 |
424.00€
160 paia |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Blue underglove can be worn together with Biogel™ PI Micro Tech to form a breach indication system
- Tested and cleared for use with chemotherapy agents
- Synthetic polyisoprene
- Exceed industry standard for force at break, tensile strength and elongation
- Every glove (100%) is air-inflation tested for holes typically not detected in a visual inspection
Specifica
ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicity ASTM D7102 | |
Class 100 (ISO 5) | |
0.65 | |
Single-use | |
8.3 mil | |
Specific | |
Polyisoprene | |
0.19 mm | |
Sterile | |
0.16 mm | |
11.8 in. |
EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Cat. III, Quality/Environment ISO 13485, ISO 14001, Sterilisation ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicity ISO 10993, Labelling EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420 | |
No | |
Blue | |
Smooth | |
0.21 mm | |
Sì | |
7.5 mil | |
Powder Free | |
6.3 mil (Cuff) | |
24 MPa | |
30 cm |