Learn More
Mölnlycke™ Biogel™ PI Micro Tech Gloves
GREENER_CHOICE
Sterile, cleanroom gloves with beaded anti-slip cuffs and curved fingers are suitable for use in aseptic and Class 100 (ISO 5) / EU GMP Grade A environments. Adviced to be worn in combination with the Biogel™ PI Micro Tech Indicator Underglove to form a breach indication system.
424.00€ - 530.00€
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicity ASTM D7102
Certifications/Compliance (Europe) EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Cat. III, Quality/Environment ISO 13485, ISO 14001, Sterilisation ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicity ISO 10993, Labelling EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Accelerator Free No
AQL 0.65
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
17895738
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Mölnlycke™
4448555-00
5.5
530.00€
200 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 11-07-2025
Aggiungi al carrello
17825778
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Mölnlycke™
4448560-00
6
530.00€
200 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 11-07-2025
Aggiungi al carrello
17865748
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Mölnlycke™
4448565-00
6.5
530.00€
200 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 11-07-2025
Aggiungi al carrello
17815778
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Mölnlycke™
4448570-00
7
530.00€
200 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 11-07-2025
Aggiungi al carrello
17895748
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Mölnlycke™
4448575-00
7.5
530.00€
200 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 11-07-2025
Aggiungi al carrello
17855748
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Mölnlycke™
4448580-00
8
530.00€
200 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 11-07-2025
Aggiungi al carrello
17885738
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Mölnlycke™
4448585-00
8.5
530.00€
200 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 11-07-2025
Aggiungi al carrello
17845778
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Mölnlycke™
4448590-00
9
424.00€
160 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 11-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Can be worn together with Biogel™ PI Micro Tech Indicator™; Underglove to form a breach indication system
  • Exceed industry standard for Force at break, tensile strength and elongation
  • Tested and cleared for use with chemotherapy agents
  • Synthetic polyisoprene
  • Every glove (100%) is air-inflation tested for holes typically not detected in a visual inspection
Specifica
Specifica
ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicity ASTM D7102
Class 100 (ISO 5)
0.65
Single-use
8.3 mil
Specific
Polyisoprene
0.20 mm
Sterile
0.16 mm
11.8 in.
EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Cat. III, Quality/Environment ISO 13485, ISO 14001, Sterilisation ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicity ISO 10993, Labelling EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
No
White
Smooth
0.21 mm
7.7 mil
Powder Free
6.3 mil (Cuff)
29 MPa
30 cm