Learn More
Cytiva Biodyne™ C Membrane
Biodyne C membrane is negatively charged with pore surfaces populated by a high density of carboxyl groups.
Marca:  Cytiva 60315
Codice prodotto. 17134511
  • 176.00€ / pezzi 10
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • The membrane can be derivatized by coupling reactions with these groups
  • It is ideal for reverse dot blots and affinity purification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Sheets
Negatively-charged Nylon 6.6
7 x 8.5 cm
Non-sterile
0,45 μm
11 to 13 μm