Learn More
Cytiva Biodyne™ B Membrane
Biodyne B membrane has pore surfaces populated by a high density of quaternary ammonium groups, making it strongly cationic.
177.00€ - 670.00€
Specifica
Descrizione | Non-sterile |
---|---|
Materiale | Positively-charged Nylon 6.6 |
Dimensione del poro | 0,45 μm |
Spessore | 5.7 to 6.7 μm |
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17134501
|
Cytiva
60208 |
20 cm x 3 m |
499.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 04-02-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17124501
|
Cytiva
60207 |
30 cm x 3 m |
670.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 05-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17194491
|
Cytiva
60200 |
20 x 20 cm |
491.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 18-12-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17104501
|
Cytiva
60201 |
7 x 8.5 cm |
177.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 04-02-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- This positive charge is maintained over a broad pH range and promotes strong ionic binding of nucleic acids, making it ideal for transfer and detection of nucleic acids
Specifica
Non-sterile | |
Positively-charged Nylon 6.6 | |
0,45 μm | |
5.7 to 6.7 μm |