Learn More
Nitritex™ BioClean Nano 5™ Non-sterile Nitrile Gloves, ISO Class 5
With textured fingers to provide enhanced grip. Nitritex™ BioClean Nano 5™ Non-sterile Nitrile Gloves, ISO Class 5 are antistatic, powder-free, latex-free, resistant to a wide range of chemicals and are ideal for use in electrically sensitive applications.
Marca:  Nitritex™ NAN5-XXL
Codice prodotto. 15278268
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Resistant to a wide range of chemicals
  • Textured fingers for enhanced grip
  • Powder-free and latex-free
  • Excellent antistatic properties
  • Non-particulating EasyTear™ packaging
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
ISO 9001:2015 and (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 and EN421:2010, EN455-2:2015, (EC)1935/2004 and (EC)2023/2006
Single-use
Category 3 - PPE Directive 89/686/EEC
Powder Free
Non-sterile
Electrically sensitivity applications
100 pieces per sealed inner PE bag; one inner PE bag per sealed outer PE bag; 10 outer bags per lined carton (1000 pieces)
A broad range of chemicals
12 in.
119 mm ± 5
White
Fully Textured
Ambidestri
Nitrile
2X-Large
Finitura antiscivolo
Con bordino
100 pieces per sealed inner PE bag; one inner PE bag per sealed outer PE bag; 10 outer bags per lined carton (1000 pieces)
BioClean Nano 5
30 cm