Learn More
Ansell™ BioClean™ ESD Cleanroom Overshoes
Ansell™ BioClean™ ESD Cleanroom Overshoes have non-marking conductive tape providing dissipative properties when worn as instructed.
656.00€ - 785.00€
Specifica
Materiale Polypropylene, Polyester, Nylon
Latex Free No
Monouso Single-use
Sterilità Non-sterile
Tipo di chiusura Elastic Ankle
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Size Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
15288248
Vedere i documenti
Ansell™
ESD016W
406 mm (16 in.) White
656.00€
pezzi 1000
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-08-2025
Aggiungi al carrello
15298248
Vedere i documenti
Ansell™
ESD018W
457 mm (18 in.) White
785.00€
pezzi 1000
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-08-2025
Aggiungi al carrello
15208258
Vedere i documenti
Ansell™
ESD018B
457 mm (18 in.) Blue
785.00€
pezzi 1000
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Non-marking conductive tape
  • ESD properties
  • Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 certification
  • Processed in an NEBB certified ISO Class 5 cleanroom environment
  • Shoe: Non-woven spun-bonded polypropylene
  • Tape: Polyester filament yarn (96%) with conductive nylon carbon filament yarn (4%)
  • Conductivity: Consistently below 35 Megohms
Specifica
Specifica
Polypropylene, Polyester, Nylon
Single-use
Elastic Ankle
1000 pieces
Controlled Environments Shoe Covers
No
Non-sterile
0.08 mm
170 mm
Documenti
Product Certifications
Five (5) years from date of manufacture. Store in a dry, cool place (≤40°C) away from direct sunlight and fluorescent light.