Learn More
Nitritex™ Camici da laboratorio monouso BioClean-D
Wear Nitritex™ BioClean-D Disposable Laboratory Coats to protect against laboratory contamination.
281.00€ - 292.24€
Specifica
Product Type Camice da laboratorio
Materiale Tessuto CleanTough™
Stile polso Apri
Monouso Sì
Sterilità Non-sterile
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
12912255
Vedere i documenti
Nitritex™
BDLC-S
Small
292.24€
pezzi 30
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
12942255
Vedere i documenti
Nitritex™
BDLC-XL
X-Large
281.00€
pezzi 30
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-08-2025
Aggiungi al carrello
12922255
Vedere i documenti
Nitritex™
BDLC-M
Medium
281.00€
pezzi 30
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
12932255
Vedere i documenti
Nitritex™
BDLC-L
Large
281.00€
pezzi 30
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Open cuff style
  • Three pockets
  • CleanTough™ Fabric
  • Disposable, packaged in bag
  • Spunbond Polypropylene
Specifica
Specifica
Camice da laboratorio
Apri
Non-sterile
ISO 9001:2015, ASTM F739-12
Sacca
Tessuto CleanTough™
Sì
3
(EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2
Spunbond Polypropylene