Learn More
Agilent BioTek BioCell Vessel and Adapter
GREENER_CHOICE
For use with: Epoch, Synergy H1, Synergy HTX.
Marca:  Agilent BioTek 7270512
Codice prodotto. 12586476
  • 166.00€ / Pezzo
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
BioCell Adapter Plate Assembly can hold up to 8 BioCell cuvets (BT7272051) for 1 cm pathlength measurements in a Agilent BioTek microplate spectrophotometer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Adapter Plate Assembly
Epoch, Synergy H1, Synergy HTX
1cm pathlength measurements
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Agilent BioTek BioCell Vessel and Adapter > Plate Adapter