Learn More
Micronova BinLiners™
Designed for cleanroom material disposal and transfer with low density polyethylene liners
166.98€ - 395.34€
Specifica
Content And Storage | 15°C to 25°C |
---|---|
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Certificazione/Conformità | ISO 9001 Certified Facility |
Tipo di chiusura | None |
Colore | Clear |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
30533190
|
Micronova
BL38265BBMW1032 |
6 x 46 x 36 in. |
255.57€
pezzi 24 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
30533189
|
Micronova
BL43440B |
40 x 20 x 14 in. |
166.98€
pezzi 50 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
30533191
|
Micronova
BL64048BBMW1032 |
48 x 40 x 48 in. |
395.34€
pezzi 35 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Micronova BinLiner Bags are made from FDA compliant, low density polyethylene and are designed for the collection and disposal of waste, garment collection, storage, protective covers for equipment and the collection and transport of parts or raw materials in cleanrooms and controlled environments
- Low density polyethylene liners in a range of sizes
- Thicknesses range from 1 mL to 6 mL, and sizes from 1 gal capacity to 60 gal
- The 40 x 48 in. and 40 x 60-inch liners work with the BLSSH-1624 BinLiner Stand
- The 34 x 40 in. liners work with the BLSSH-1515 BinLiner Stand
- Liners are produced for use in clean and controlled environments
- Liner colors (tints) include transparent, blue, and gray
Specifica
15°C to 25°C | |
ISO 9001 Certified Facility | |
Clear | |
Material Disposal | |
Polyethylene | |
Flat Pouch |
Not Autoclavable | |
None | |
Single-use | |
Binstands | |
Non-sterile |