Learn More
Micronova™ BinLiner™ Stands
With easy to clean, molded plastic corners and stainless-steel supports that do not touch the floor, BinLiner™ Stands are the perfect complement to Micronova BinLiners™ and are well suited for production and lab areas.
351.00€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 150 L |
---|---|
Certificazione/Conformità | ISO 9001 Certified Facility |
Capacità (sistema imperiale) | 40 gal. |
Monouso | Reusable |
Senza lattice | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Progettazione | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Progettazione | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17900060
|
Micronova™
BLSSH-168 |
Without Wheels | 40.6 x 20.3 x 71.1 cm (16 x 8 x 28 in.) |
351.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Product Type: BinLiner™ Stand
- Material: Stainless Steel, Polypropylene
- Sterility: Non-Sterile
- Autoclavable: Yes
- For Use With (Equipment): BinLiners™
Specifica
150 L | |
40 gal. | |
Yes | |
No | |
Autoclavable | |
LDPE Bag | |
BinLiner Stand |
ISO 9001 Certified Facility | |
Reusable | |
1 Ea. | |
Non-sterile | |
Micronova BinLiners™ | |
Stainless Steel (304), Polypropylene |