Learn More
Saint-Gobain Tubo Bev-A-Line XX
designed to handle most fuels and industrial lubricants, this tubing resists the swelling and hardening caused by hydrocarbon-based fluids. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon Fuel and Lubricant Tubing reduces the risk of failure due to crackin
Marca:  Saint-Gobain 06491-56
Codice prodotto. 11763139
  • 995.00€ / 75m
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Heat-bondable, translucent tubing
  • No plasticizers
  • Safe for food, beverage, drug, lab and general use
  • More affordable than PTFE tubing
  • Resin is FDA-compliant (liner: 21 CFR 177.1520; shell 21 CFR 177.1350)
  • Meets USP Class VI, USDA, and National Formulary requirements
  • Sterilize with ethylene oxide or dry heat
  • Avoid use with strong solvents
Specifica
Specifica
FDA, NSF, la guaina in resina è approvata da NSF per l'acqua potabile
9.5 mm
12.8 mm
1.6 mm
°
Sterili
Flessibile
da –51 a 71 °C
Autoclavable
Bev-A-Line
76.2 m
Applicazioni che richiedono la massima purezza e campionamento dell'aria.
1 Pack
Semitrasparente
75 psi