Learn More
Saint-Gobain Tubo Bev-A-Line
Safe for food, beverage, drug, lab, and general use. Saint Gobain Performance Plastics™ Bev-A-Line™ V Tubing can withstand higher temperatures than Bev-A-Line™ IV tubing. Safe for most alcohols; avoid strong solvents.
95.55€ - 273.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Overall Length (Metric) | 15 m |
Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
Quantità confezione | 1 Each |
Sterilità | Sterili |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11745289
|
Saint-Gobain
06491-10 |
1.6 mm | 4.8 mm | 1.6 mm |
95.55€
pezzi 15 |
Spedizione stimata: 19-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11763119
|
Saint-Gobain
06491-17 |
9.6 mm | 12.8 mm | 16.6 mm |
273.00€
15m |
Spedizione stimata: 24-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- Heat-bondable, translucent tubing
- No plasticizers
- Safe for food, beverage, drug, lab and general use
- More affordable than PTFE tubing
- Resin is FDA-compliant (liner: 21 CFR 177.1520; shell 21 CFR 177.1350)
- Meets USP Class VI, USDA, and National Formulary requirements
- Sterilize with ethylene oxide or dry heat
- Avoid use with strong solvents
Specifica
Autoclavable | |
° | |
Sterili | |
da –51 a 93 °C |
15 m | |
1 Each | |
Semitrasparente |