Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ CN Particle Size Guard Cartridges, 5μm Particle Size
Thermo Scientific™ BetaBasic™ CN Particle Size Guard Cartridges are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
476.00€
Specifica
Carico di carbonio | 5% |
---|---|
pH | 2 to 9 |
Dimensione particelle | 5 μm |
Lunghezza (sistema metrico) | 10 mm |
Dimensione del poro | 150Å |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10321115
|
Thermo Scientific™
71705-014001 |
4 mm | 10 mm | 5 μm |
476.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 16-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
Thermo Scientific™ BetaBasic™ CN Particle Size Guard Cartridges are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
- The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
- Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
- Highly efficient and reproducible Thermo Scientific columns
- 150Å pore size for small molecules, peptides and protein digests
- Superb pH stability
Specifica
5% | |
5 μm | |
150Å | |
Uniguard Direct-connection and Stand Alone Holder | |
L10 |
2 to 9 | |
10 mm | |
200 m2/g | |
Yes |