Learn More
β-Nicotinamide adenine dinucleotide hydrate, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 53-84-9 | C21H27N7O14P2 | 663.43 g/mol
29.60€ - 268.00€
Identificatori chimici
CAS | 53-84-9 |
---|---|
Formula molecolare | C21H27N7O14P2 |
Molecular Weight (g/mol) | 663.43 |
Numero MDL | MFCD00150377 |
InChI Key | BAWFJGJZGIEFAR-WIWLTUSXNA-N |
Sinonimo | nicotinamide adenine dinucleotide, nad+, diphosphopyridine nucleotide, nad-oxidized, nicotinamide-adenine dinucleotide, dpn-ox, beta-nicotinamide adenine dinucleotide, dpn+, nad, nad + |
PubChem CID | 15938971 |
ChEBI | CHEBI:57540 |
IUPAC Name | [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphate |
SMILES | NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10245460
|
Thermo Scientific Acros
124532500 |
250 mg | Bottiglia in vetro |
29.60€
250mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10714641
|
Thermo Scientific Acros
124530010 |
1 g | Bottiglia in vetro |
85.10€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10006153
|
Thermo Scientific Acros
124530050 |
5 g | Bottiglia in vetro |
268.00€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
53-84-9 | |
663.43 | |
BAWFJGJZGIEFAR-WIWLTUSXNA-N | |
15938971 | |
[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphate |
C21H27N7O14P2 | |
MFCD00150377 | |
nicotinamide adenine dinucleotide, nad+, diphosphopyridine nucleotide, nad-oxidized, nicotinamide-adenine dinucleotide, dpn-ox, beta-nicotinamide adenine dinucleotide, dpn+, nad, nad + | |
CHEBI:57540 | |
NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O |
Specifica
β-Nicotinamide adenine dinucleotide hydrate | |
98.0 | |
98+% | |
MFCD00150377 | |
nicotinamide adenine dinucleotide, nad+, diphosphopyridine nucleotide, nad-oxidized, nicotinamide-adenine dinucleotide, dpn-ox, beta-nicotinamide adenine dinucleotide, dpn+, nad, nad + | |
BAWFJGJZGIEFAR-WIWLTUSXNA-N | |
[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphate | |
15938971 | |
663.43 | |
Crystalline |
53-84-9 | |
100.0 | |
C21H27N7O14P2 | |
15, 6429 | |
(1% in water) Clear colorless | |
NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O | |
663.43 | |
CHEBI:57540 | |
98+% |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 200-184-4