Learn More
Beryllium Thinfoil, 0.01mm (0.0004 in.) thick, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15436375
Click to view available options
Quantità:
25 x 25 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Beryllium Thinfoil
Nota nome 0.01mm (0.0004 in.) thick, Not certified pinhole free
CAS 7440-41-7
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula molecolare Be
Numero MDL MFCD00134032
Quantità 25 x 25 mm
Sinonimo glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
InChI Key ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Be]
IUPAC Name beryllium
Molecular Weight (g/mol) 9.01
PubChem CID 5460467
ChEBI CHEBI:33783
Percent Purity 99.8%
Odore Odorless
Peso ≈0.012g/25x25mm
Forma Foil