Learn More
Beryllium sulfate tetrahydrate, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11307158
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
In Industries it is used for beryllium salt making, ceramics and chemical reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7787-56-6
Formula molecolare BeH8O8S
Molecular Weight (g/mol) 177.128
Numero MDL MFCD00149156
InChI Key DIMYTQPLZWDZFE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo beryllium sulfate tetrahydrate, ccris 85, beryllium sulphate tetrahydrate, beryllium monosulfate tetrahydrate, unii-2tyk3lf8zn, beryllium sulfate, tetrahydrate 1:1:4, 2tyk3lf8zn, sulfuric acid, beryllium salt 1:1 , tetrahydrate, beryllium sulfate tetrahydrate beryllium and beryllium compounds, dsstox_cid_4603
PubChem CID 62672
ChEBI CHEBI:53502
IUPAC Name beryllium;sulfate;tetrahydrate
SMILES [Be+2].O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Beryllium sulfate tetrahydrate
Forma fisica Lump
Quantità 100 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN1566
Indice di Merck 14,1175
Informazioni di solubilità Freely soluble in water; Insoluble in alcohol
Peso formulazione 177.14 (105.07 Anhydrous)
Percent Purity 99.99%
Densità 1.1713 g/mL