Learn More
Beryllium oxide, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11376697
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Beryllium oxide is widely used in industry due to its low density and high thermal and electrical conductivity. It is used in high-technology ceramics, electronic heat sinks, electrical insulators, high-power devices, high-density electrical circuits, microwaves, X-ray windows, nuclear reactor fuels and for various aerospace and military applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1304-56-9
Formula molecolare BeO
Molecular Weight (g/mol) 25.01
Numero MDL MFCD00003457
InChI Key LTPBRCUWZOMYOC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo beryllium oxide, beryllia, bromellete, thermalox, beryllium monoxide, natural bromellite, thermalox 995, ccris 83, beryllium oxide beryllium and beryllium compounds
PubChem CID 14775
ChEBI CHEBI:62842
IUPAC Name oxoberyllium
SMILES [Be]=O
Specifica
Punti di ebollizione 4300°C
Materiale o nome chimico Beryllium oxide
Punto di fusione 2575°C
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99% (metals basis)
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Slowly soluble in concentrated acids,alkali hydroxides
Peso formulazione 25.01
Densità 3.01