Learn More
Beryllium foil, 0.25mm (0.01 in.) thick, 99.4% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11345739
50 x 50 mm
Click to view available options
Quantità:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-41-7
Formula molecolare Be
Molecular Weight (g/mol) 9.01
Numero MDL MFCD00134032
InChI Key ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
PubChem CID 5460467
ChEBI CHEBI:33783
IUPAC Name beryllium
SMILES [Be]
Specifica
Materiale o nome chimico Beryllium foil
Nota nome 0.25mm (0.01 in.) thick, Vacuum tight
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 50 x 50 mm
Percent Purity 99.4%
Odore Odorless
Peso ≈0.29g/25x25mm
Forma Foil
Titolo del prodotto
Beryllium foil, 0.25mm (0.01 in.) thick, 99.4% (metals basis), Thermo Scientific™ >