Learn More
Berkshire™ ValuSeal-LP™ Wipers - ISO Class 3
For ISO 3 (Class 1) cleanroom applications
1420.00€
Specifica
Product Type | Cleanroom Wipe |
---|---|
Materiale | Polyester Knit |
Compatibilità | IPA, Acetone and other solvents |
Autoclavabile | Autoclavable |
Bordi | Sealed |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Quantità confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Quantità confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15533114
|
Berkshire™
VSLP.1212.14 |
12 x 12 in. | 1050 Sheets/Cs. |
1420.00€
pezzi 14 |
Spedizione stimata: 09-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Made from 100% continuous filament polyester knit
- Ultrasonically sealed edge for reduced fiber contamination
- Abrasion resistant with critically low particles and fibers and low non-volatile residues
- Chemically compatible with IPA, acetone and other solvents
- Steam autoclavable
- Laundered and packed in an ISO 4 (Class 10) cleanroom
†Bulk packed.
Order Info
Basis weight, 145g/m2
Specifica
Cleanroom Wipe | |
IPA, Acetone and other solvents | |
Sealed | |
For cleaning of medical device products |
Polyester Knit | |
Autoclavable | |
For ISO 3 highest level of contamination control in critical processing applications |