Learn More
Berkshire™ Labx™170 Cleanroom Wipers
For ISO Class 6 (Class 1000) applications
1750.00€
Specifica
Materiale | Wood Pulp |
---|---|
Assorbanza | Highly absorbent |
Peso base | 17.6 |
Certificazione/Conformità | RoHS 2002/05, REACH |
Da utilizzare con (applicazione) | For ISO Class 6 cleanroom applications |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17816643
|
Berkshire™
LB170090940 |
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm) |
1750.00€
20000 fogli |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Made from 80% abaca and 20% wood pulp
- Cleaner alternative to industrial tissues and wipers
- Excellent for use as a wafer separator, wet bench liner, laboratory workmat, material packaging and blotter
- Offer great sorptive capacity
- Contain no surfactants and virtually no organic extractables
- 100% biodegradeable
Order Info
Basis weight: 17.6g/m2
Specifica
Wood Pulp | |
17.6 | |
For ISO Class 6 cleanroom applications |
Highly absorbent | |
RoHS 2002/05, REACH | |
Lightweight wafer separator material, wiping of catheters, heart valves and other biomedical devices, cleaning of lab equipment |