Learn More
Berkshire™ Lab-Tips Tupfer aus gestricktem Polyester
Zur Reinigung gerillter, geschlitzter und vertiefter Bereiche
449.00 CHF - 564.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO Class 4 |
---|---|
Grifffarbe | Green |
Produkttyp | Swab |
Spitzenmaterial | Polyester |
Produktcode | Marke | Spitzenform | Länge (metrisch) Griff | Länge (metrisch) Spitze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spitzenform | Länge (metrisch) Griff | Länge (metrisch) Spitze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17228650
![]() |
Berkshire™
LTP70F.20 |
Flexible | 59 mm | 10.9 mm |
449.00 CHF
2000 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12896804
![]() |
Berkshire™
LTP125.5 |
Starr | 100 mm | 2.5 mm |
564.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Endlosfilament-Polyester-Strickkopf
- Kurzer Griff aus Polypropylen mit starrem Kopf
- Thermisch verbundener Kopf
- Gewaschen und verpackt in Reinräumen der Klasse 10 (ISO 4)
- Autoklavierbar
Spezifikation
ISO Class 4 | |
Green | |
Swab | |
Polyester |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.