Learn More
Berkshire™ BlueSorb™ 750 Wipers
For ISO Class 5 (Class 100) applications
1400.00€
Specifica
Product Type | Cleanroom Wipe |
---|---|
Materiale | Polyester Cellulose |
Autoclavabile | Autoclavable |
Peso base | 67.2 |
Certificazione/Conformità | RoHS 2002/05, REACH |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15520963
![]() |
Berkshire™
BS750.0909.20 |
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm) |
1400.00€
pezzi 6000 |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Pure, nonwoven polyester-cellulose blend is highly sorbent and durable
- Ideal for workmat or visual inspection background
- Blue color allows for segregating by critical environment process areas
- Excellent wet and dry strength
Order Info
Basis weight: 67.2g/m2
Specifica
Cleanroom Wipe | |
Autoclavable | |
RoHS 2002/05, REACH | |
For cleaning and maintenance in laboratories recommended for use in ISO Class 5 to 8 cleanroom | |
Non sterile |
Polyester Cellulose | |
67.2 | |
Blu | |
For aerospace, defense electronics, food processing, computer assembly and semiconductor, circuit board, pharmaceutical and biomedical device manufacturing |