Learn More
Berilium solution for ICP 1g/L HCl matrix, Fisher chemical™
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottle
Specifica
Specifica
Imballaggio | Bottle |
Quantità | 100 mL |
Concentrazione | 10±0.2 g/L |
Tipo | Mass Spectrometry Standard |
Elemento | Ag, Al, As, Ba, B, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Dy, Er, Gd, Ho, La, Li, Lu, Mn, Nd, Ni, P, Pb, Rb, Se, Sm, Sr, Ti, Tm, U, V, Zn |
Solvent or Matrix | HNO3/ HF |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Single-element Standard Solution for ICP. Beryllium (Be) 1000mg/l in HCl 2%
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 1B
- H332-Nocivo se inalato.
- H350-Può provocare il cancro.
- EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .