Learn More
Benzyloxyacetyl chloride, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11915091
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19810-31-2
Formula molecolare C9H9ClO2
Molecular Weight (g/mol) 184.62
InChI Key QISAUDWTBBNJIR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzyloxyacetyl chloride, 2-benzyloxy acetyl chloride, benzyloxy acetyl chloride, benzyloxyacetylchloride, benzyloxy-acetyl chloride, benzyloxyacetic acid chloride, acetyl chloride, phenylmethoxy, acetyl chloride, benzyloxy, alpha-benzyloxy acetyl chloride, bnoch2cocl
PubChem CID 177085
IUPAC Name 2-phenylmethoxyacetyl chloride
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC(=O)Cl
Specifica
Punti di ebollizione 105°C to 107°C (5.0 Torr)
Materiale o nome chimico Benzyloxyacetyl chloride
Colore White
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Forma fisica Crystals or Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 94% min. as methyl ester (GC)
Punto d'infiammabilità >110°C
Peso formulazione 184.62
Percent Purity 95%
Spettro a infrarossi Authentic
Gravità specifica 1.189
Densità 1.1890g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzyloxyacetyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.