Learn More
Benzyl chloride, 99%, pure, stabilized
Codice prodotto. 15179283 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
250g
5g
CAS: 100-44-7 | C7H7Cl | 126.583 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-44-7, 75-56-9
Numero MDL MFCD00000889
InChI Key KCXMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzyl chloride, chloromethyl benzene, benzylchloride, alpha-chlorotoluene, benzylchlorid, chlorophenylmethane, benzene, chloromethyl, chlorure de benzyle, tolyl chloride, alpha-chlortoluol
PubChem CID 7503
ChEBI CHEBI:615597
IUPAC Name chloromethylbenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl chloride
Nota nome Stabilized, Pure
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -39.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1000g/mL
Punti di ebollizione 179.0°C
Punto d'infiammabilità 67°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic drum
Formula molecolare C7H7Cl
Formula lineare C6H5CH2Cl
Indice di rifrazione 1.5370 to 1.5390
Quantità 10 kg
Beilstein 05,292
Indice di Merck 15,1132
Gravità specifica 1.1
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.3g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol,ethyl ether,chloroform,,acetone,slightly soluble in carbon tetrachloride
Stabilizzatore 0.25% propylene oxide
Molecular Weight (g/mol) 126.59
Viscosità 1.280 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 126.59
Percent Purity 99%
Grado Pure
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzyl chloride, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.