Learn More
Benzyl Alcohol, Multi-Compendial, N.F., J.T. Baker™
210.00€ - 1425.00€
Identificatori chimici
CAS | 100-51-6 |
---|---|
Formula molecolare | C7H8O |
Molecular Weight (g/mol) | 108.14 |
Numero MDL | MFCD00004599,MFCD03792087 |
InChI Key | WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol |
PubChem CID | 244 |
ChEBI | CHEBI:17987 |
IUPAC Name | phenylmethanol |
SMILES | OCC1=CC=CC=C1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15508514
|
Avantor J.T.Baker
9039-10 |
100 mL | Glass Bottle |
210.00€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15518514
|
Avantor J.T.Baker
9039-12 |
1 L | Narrow Mouth Amber Glass Bottle, w/ Septum |
888.00€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15548614
|
Avantor J.T.Baker
9421-03 |
4 L | Narrow Mouth Amber Glass Bottle |
1425.00€
4L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Identificatori chimici
100-51-6 | |
108.14 | |
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N | |
244 | |
phenylmethanol |
C7H8O | |
MFCD00004599,MFCD03792087 | |
benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol | |
CHEBI:17987 | |
OCC1=CC=CC=C1 |
Specifica
Benzyl Alcohol | |
93.00°C | |
MFCD00004599,MFCD03792087 | |
benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol | |
OCC1=CC=CC=C1 | |
108.14 | |
CHEBI:17987 | |
Multi-Compendial/NF |
100-51-6 | |
C7H8O | |
1L = 1.05kg | |
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N | |
phenylmethanol | |
244 | |
108.14 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Benzyl alcohol
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Phenol