Learn More
Benzyl alcohol, for analysis
Codice prodotto. p-3523369 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
CAS: 100-51-6 | C7H8O | 108.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per l'analisi
Identificatori chimici
CAS 100-51-6
Formula molecolare C7H8O
Molecular Weight (g/mol) 108.14
Numero MDL MFCD00004599,MFCD03792087
InChI Key WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
IUPAC Name phenylmethanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzyl alcohol
Alcalinità 0.002 meq/g max.
Acidità 0.001 meq/g max.
Punto di fusione -15.0°C
Densità 1.0440g/mL
Punti di ebollizione 205.0°C
Punto d'infiammabilità 96°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH2OH
Indice di rifrazione 1.5380 to 1.5410
Quantità 1 L
Indice di Merck 15, 1127
Gravità specifica 1.044
Informazioni di solubilità Solubility in water: 40g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,acetone,chloroform,,dmf and methylene chloride
Viscosità 6.6 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 108.14
Percent Purity ≥99.5%
Grado Analisi
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzyl alcohol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.