Learn More
Benzoyl bromide, 97%
Codice prodotto. 10570204 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
5mL
CAS: 618-32-6 | C7H5BrO | 185.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 618-32-6
Formula molecolare C7H5BrO
Molecular Weight (g/mol) 185.02
Numero MDL MFCD00000112
InChI Key AQIHMSVIAGNIDM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoylbromid, benzoylbromide, bzbr, benzoic acid bromide, acmc-209mwn, benzoyl bromide, benzbromarone impurity a, 6ci,7ci,8ci,9ci, benzoic acid bromide;benzenecarbonyl bromide
PubChem CID 12056
IUPAC Name benzoyl bromide
SMILES BrC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzoyl bromide
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -24.0°C
Colore Orange
Densità 1.5700g/mL
Punti di ebollizione 218.0°C to 219.0°C
Punto d'infiammabilità 90°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5COBr
Indice di rifrazione 1.5880 to 1.5900
Quantità 100 mL
Beilstein 09,195
Gravità specifica 1.57
Informazioni di solubilità Solubility in water: may decompose. Other solubilities: miscible in ethyl ether
Peso formulazione 185.02
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Benzoyl bromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.