Learn More
Benzo[b]furan-3-carbonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10103514
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Identificatori chimici
CAS 111964-21-7
Formula molecolare C9H5ClO2
Molecular Weight (g/mol) 180.587
Numero MDL MFCD11841066
InChI Key YUHWSRVMUQSCNL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzo b furan-3-carbonyl chloride, 3-benzofurancarbonylchloride, benzofuran-3-carbonyl chloride, benzofuran-3-carboxylic acid chloride, acmc-1cgrg
PubChem CID 13024720
IUPAC Name 1-benzofuran-3-carbonyl chloride
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CO2)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Benzo[b]furan-3-carbonyl chloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 180.59
Percent Purity 97%