Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Bent Connector
Marca: Lenz Laborglasintrumente™ 05313044
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- With cone and lateral socket NS 29/32
- With socket NS 14/23 (for thermometer or air leak tube)
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Duran Tubing | |
1 | |
NS 29/32 |