Learn More
Jenway™ Benchtop pH Meters
Compact unit that provides accurate and reliable readings.
769.00€ - 1100.00€
Specifica
Precisione (pH) ±0.003
Precisione (Temperatura) ±0.5°C/±1°F
Intervallo (pH) -2 to 20
Risoluzione (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Intervallo (mV) -1999.9 to 19.999
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
12421240
Vedere i documenti
Jenway™
35459-10
Advanced Digital pH Meter Kit
1100.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 16-06-2025
Aggiungi al carrello
12401240
Vedere i documenti
Jenway™
35459-04
Standard Digital pH Meter Kit
769.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Supports one, two, or three point pH calibration
  • Up to three decimal place resolution for accurate readings
Specifica
Specifica
±0.003
-2 to 20
-1999.9 to 19.999
±0.5°C/±1°F
0.001, 0.01, 0.1