Learn More
Contec™ Panni Bemcot™ M-3 e S2
Progettati per l’uso su apparecchiature elettriche sensibili in ambienti di camere bianche. I panni Bemcot™ M-3 e S2™ Contec sono estremamente assorbenti, morbidi e a basso rilascio di fibre. La superficie aperta favorisce la rimozione delle particelle.
785.00€
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) | 10 pollici |
---|---|
Lunghezza (sistema metrico) | 25.4 cm |
Larghezza (sistema metrico) | 25.4 cm |
Materiale | Rayon |
Certificazione/Conformità | Classe ISO 6 e 8 |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15380388
![]() |
Contec™
M-3 |
Panni M3 |
785.00€
pezzi 3000 |
Spedizione stimata: 03-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Per applicazioni di classe ISO da 6 a 8 (Classe da 1000 a 100.000)
- Panni monouso estremamente assorbenti, morbidi e a basso rilascio di fibre
- Resistenti al calore per la pulizia di apparecchiature di trattamento ad alta temperatura e fornaci a diffusione
- Progettati per il settore di compact disc e nastri magnetici
- Arrivano piegati in quattro per promuovere un corretto protocollo di pulizia
- Progettati per l’uso su apparecchiature elettriche sensibili in ambienti di camere bianche
- Realizzati in filamento di 100% rayon brevettato in grado di assorbire liquidi per 13 volte il suo peso
- La superficie aperta favorisce la rimozione delle particelle
Order Info
Due dimensioni disponibili, in formato quarto di piega per promuovere un corretto protocollo di pulizia.
Specifica
10 pollici | |
25.4 cm | |
Classe ISO 6 e 8 | |
Progettati per l'uso su apparecchiature elettriche sensibili e per il settore di compact disc e nastri magnetici |
25.4 cm | |
Rayon | |
10x10 pollici (24,9 x 24,9 cm) |